Learn More
N-Fmoc-3-(3-piridil)-L-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418557 1 g 1 g
15438557 250 mg 250 miligramos
15428557 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15418557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52056.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 175453-07-3 | C23H20N2O4 | 388.423 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175453-07-3
Fórmula molecular C23H20N2O4
Peso molecular (g/mol) 388.423
Número MDL MFCD00144887
Clave InChI JQLPMTXRCLXOJO-NRFANRHFSA-N
Sinónimo fmoc-3-3-pyridyl-l-alanine, fmoc-l-3-pyridylalanine, fmoc-3-pal-oh, fmoc-beta-3-pyridyl-ala-oh, fmoc-l-3-3-pyridyl-alanine, fmoc-3-pyridyl-ala-oh, fmoc-3'-pyridyl-l-ala, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, n-fmoc-3-3-pyridyl-l-alanine, fmoc-d-3-3-pyridyl-alanine
PubChem CID 6957974
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-piridin-3-ilpropanoico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CN=CC=C4)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine
Cantidad 1 g
Beilstein 9154190
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.42
Porcentaje de pureza 95%