Learn More
N-Fmoc-3,3-difenil-L-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15448727 5 g 5 g
15458727 250 mg 250 miligramos
15438727 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15448727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52176.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 201484-50-6 | C30H25NO4 | 463.533 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 201484-50-6
Fórmula molecular C30H25NO4
Peso molecular (g/mol) 463.533
Número MDL MFCD00672337
Clave InChI PENQOTJCVODUQU-NDEPHWFRSA-N
Sinónimo fmoc-l-3,3-diphenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3,3-diphenylpropanoic acid, fmoc-3,3-diphenyl-l-alanine, fmoc-beta-phenyl-phe-oh, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3,3-diphenyl-propanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3,3-diphenylpropanoic acid, fmoc-3,3-diphenyl-d-alaine, fmoc-3,3-diphenyl-l-alaine, fmoc-,-diphenyl-ala-oh, fmoc-ala 3,3-diphenyl-oh
PubChem CID 2761488
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3,3-difenilpropanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(C(=O)O)NC(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-3,3-diphenyl-L-alanine
Punto de fusión 125°C to 129°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3077
Beilstein 8873562
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.53
Porcentaje de pureza 95%