Learn More
N-Fmoc-3-(2-naftil)-L-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438737 250 mg 250 miligramos
15418737 1 g 1 g
15428737 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15438737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52179.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 112883-43-9 | C28H22NO4 | 436.49 g/mol
N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-alanine is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Fmoc-3-(2-naftil)-L-alanina se utiliza como producto intermedio en síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112883-43-9
Fórmula molecular C28H22NO4
Peso molecular (g/mol) 436.49
Número MDL MFCD00144886
Clave InChI JYUTZJVERLGMQZ-SANMLTNESA-M
Sinónimo fmoc-2-nal-oh, fmoc-3-2-naphthyl-l-alanine, fmoc-l-3-2-naphthyl-alanine, n-fmoc-3-2-naphthyl-l-alanine, fmoc-beta-2-naphthyl-l-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, s-n-fmoc-3-2-naphthyl alanine, ambotzfaa1347
PubChem CID 2734452
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-naftalen-2-ilpropanoico
SMILES [O-]C(=O)[C@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Cantidad 250 mg
Beilstein 7668973
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.49
Porcentaje de pureza 95%