Learn More
N-Fmoc-3-(2-naftil)-D-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438447 1 g 1 g
15458447 250 mg 250 miligramos
15448447 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15438447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51974.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 138774-94-4 | C28H23NO4 | 437.50 g/mol
N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine is an Fmoc-protected alanine derivative and an intermediate used in the preparation of phosphoserine-containing tetrapeptides with hydrophobic N-terminal acyl groups as inhibitors of the BRCA1 protein.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Fmoc-3-(2-naftil)-D-alanina es un derivado de alanina protegido por Fmoc y se utiliza como producto intermedio en la preparación de tetrapéptidos con contenido en fosfoserina con grupos de acilo N-terminal hidrofóbicos para producir inhibidores de la proteína BRCA1.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138774-94-4
Fórmula molecular C28H23NO4
Peso molecular (g/mol) 437.50
Número MDL MFCD00077044
Clave InChI JYUTZJVERLGMQZ-AREMUKBSSA-N
Sinónimo fmoc-d-2-nal-oh, fmoc-3-2-naphthyl-d-alanine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, fmoc-d-3-2-naphthyl-alanine, n-fmoc-3-2-naphthyl-d-alanine, fmoc-d-2-naphthylalanine, s-n-fmoc-2-naphthylalanine, fmoc-beta-2-naphthyl-d-alanine, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, pubchem11948
PubChem CID 7130590
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-naftalen-2-ilpropanoico
SMILES OC(=O)[C@@H](CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Cantidad 1 g
Beilstein 7864489
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.49
Porcentaje de pureza 95%