Learn More
N-Fmoc-3-(1-naftil)-L-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine |
| Punto de fusión | 171°C to 183°C |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 4829118 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 437.49 |
| Porcentaje de pureza | 98% |