Learn More
N-Fmoc-3-(1-naftil)-L-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458427 1 g 1 g
15468427 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51967.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96402-49-2 | C28H23NO4 | 437.50 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96402-49-2
Fórmula molecular C28H23NO4
Peso molecular (g/mol) 437.50
Número MDL MFCD00151914
Clave InChI ORWNVJDLEMVDLV-SANMLTNESA-N
Sinónimo fmoc-3-1-naphthyl-l-alanine, fmoc-1-nal-oh, fmoc-l-1-naphthylalanine, fmoc-beta-1-naphthyl-l-alanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-naphthalen-1-yl propanoic acid, fmoc-3-1 naphthyl-l-alanine, fmoc-l-3-1-naphthyl-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-naphthalen-1-yl propanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-naphthalen-1-yl propanoic acid, n-fmoc-3-1-naphthyl-l-alanine
PubChem CID 2734474
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-naftalen-1-ilpropanoico
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CC=CC2=CC=CC=C12)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine
Punto de fusión 171°C to 183°C
Cantidad 1 g
Beilstein 4829118
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.49
Porcentaje de pureza 98%