Learn More
N-Fmoc-3-(1-naftil)-D-alanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470509 5 g 5 g
15480509 250 mg 250 miligramos
15460509 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63688.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 138774-93-3 | C28H23NO4 | 437.50 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138774-93-3
Fórmula molecular C28H23NO4
Peso molecular (g/mol) 437.50
Número MDL MFCD00191200
Clave InChI ORWNVJDLEMVDLV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo fmoc-3-1-naphthyl-d-alanine, fmoc-d-1-nal-oh, fmoc-d-1-naphthylalanine, fmoc-beta-1-naphthyl-d-alanine, fmoc-d-3-1-naphthyl-alanine, fmoc-3-1-naphthyl-d-ala, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-naphthalen-1-yl propanoic acid, r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-naphthalen-1-yl-propionic acid, n-fmoc-3-1-naphthyl-l-alanine, ambotzfaa1659
PubChem CID 7129831
SMILES OC(=O)C(CC1=CC=CC2=CC=CC=C12)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-3-(1-naphthyl)-D-alanine
Beilstein 9160026
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-naftaleno-1-ilpropanoico
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.49
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido