Learn More
N-Fmoc-2-ciclohexil-L-glicina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Fmoc-2-cyclohexyl-L-glycine |
| Nombre IUPAC | ácido 2-ciclohexil-2-({[(9H-fluoren-9-il)metoxi]carbonil}amino)acético |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 379.45 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Sólido |