Learn More
N-Fmoc-1-tritil-L-histidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456108 25 g 25 g
15446108 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456108 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59711.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 109425-51-6 | C40H33N3O4 | 619.721 g/mol
It is used in the synthesis and application of Fmoc-His(3-Bum)-OH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis y aplicación de Fmoc-his(3-Bum)-OH.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Proteger del calor. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109425-51-6
Fórmula molecular C40H33N3O4
Peso molecular (g/mol) 619.721
Número MDL MFCD00043332
Clave InChI XXMYDXUIZKNHDT-QNGWXLTQSA-N
Sinónimo fmoc-his trt-oh, n-fmoc-n'-trityl-l-histidine, nalpha-fmoc-nim-trityl-l-histidine, n-a-fmoc-n-im-trityl-l-histidine, n, a-fmoc-n im-trityl-l-histidine, histidine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-1-triphenylmethyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-1-tritylimidazol-4-yl propanoic acid, fmochis trt oh, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-1-triphenylmethyl imidazol-4-yl propanoic acid, ambotzfaa1090
PubChem CID 11422193
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-(1-tritilimidazol-4-il)propanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N4C=C(N=C4)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC5C6=CC=CC=C6C7=CC=CC=C57
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-1-trityl-L-histidine
Punto de fusión 145°C
Cantidad 25 g
Beilstein 5204720
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Rotación óptica +87° (c=5 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 619.71
Porcentaje de pureza 98%