Learn More
N-Fmoc-1-tritil-D-histidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15449028 5 g 5 g
15459028 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15449028 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62504.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 135610-90-1 | C40H33N3O4 | 619.721 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135610-90-1
Fórmula molecular C40H33N3O4
Peso molecular (g/mol) 619.721
Número MDL MFCD00077061
Clave InChI XXMYDXUIZKNHDT-DIPNUNPCSA-N
Sinónimo fmoc-d-his trt-oh, n-fmoc-n'-trityl-d-histidine, d-histidine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-1-triphenylmethyl, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-1-triphenylmethyl imidazol-4-yl propanoic acid, pubchem18930, fmoc-d-his 1-trt-oh, fmoc-d-his-trt-oh, n-fmoc-1-trityl-d-histidine, fmoc-n-im-trityl-d-histidine, nalpha-fmoc-nim-trityl-d-histidine
PubChem CID 44828577
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-(1-tritilimidazol-4-il)propanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N4C=C(N=C4)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC5C6=CC=CC=C6C7=CC=CC=C57
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-1-trityl-D-histidine
Cantidad 5 g
Rotación óptica −80° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 619.71
Porcentaje de pureza 98%