Learn More
Trifluorometanosulfonato de N-fluoropiridinio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11343466 250 mg 250 miligramos
11333466 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11343466 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14324.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 107263-95-6 | C6H5F4NO3S | 247.164 g/mol
N-Fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate is used as a reagent for electrophilic fluorination and for a review of electrophilic N-F fluorinating agents. It is also used as a reactant for Pd-catalyzed arylation reactions and as a fluorination agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifluorometanosulfonato de N-fluoropiridinio se utiliza como reactivo para la fluoración electrofílica y para la revisión de los agentes fluorados N-F electrofílicos. También se usa como reactivo para reacciones de arilación catalizada con Pd y como agente de fluorinación.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107263-95-6
Fórmula molecular C6H5F4NO3S
Peso molecular (g/mol) 247.164
Número MDL MFCD00013458
Clave InChI JFZMMCYRTJBQQI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-fluoropyridinium triflate, n-fluoropyridinium triflate, n-fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate, 1-fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate, 1-fluoropyridin-1-ium; trifluoromethanesulfonate, acmc-209shu, ksc182s3j, 1-fluoropyridin-1-ium triflate, 1-fluoropyridiniumtriflate
PubChem CID 2724576
Nombre IUPAC 1-fluoropiridin-1-io; trifluorometanosulfonato
SMILES C1=CC=[N+](C=C1)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión 180°C to 185°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Beilstein 4222821
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.17
Porcentaje de pureza 95%