Learn More
N-Fluoropyridinium triflate, 95%, ACROS Organics™
Código de producto. 10083340 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
500mg
Código de producto.
10083340 500mg
1 options
Código de producto. 10083340 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 259925000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fluoropyridinium triflate
Nombre de nota 95%
CAS 107263-95-6
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 182°C to 187°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H5F4NO3S
Número MDL MFCD00013458
Cantidad 500 mg
Fieser 15,160; 16,170
Sinónimo 1-fluoropyridinium triflate, n-fluoropyridinium triflate, n-fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate, 1-fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate, 1-fluoropyridin-1-ium; trifluoromethanesulfonate, acmc-209shu, ksc182s3j, 1-fluoropyridin-1-ium triflate, 1-fluoropyridiniumtriflate
Clave InChI JFZMMCYRTJBQQI-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=[N+](C=C1)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC 1-fluoropiridin-1-io; trifluorometanosulfonato
Peso molecular (g/mol) 247.164
PubChem CID 2724576
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.16
Porcentaje de pureza ≥94%
Forma física Crystalline Powder or Needles
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Fluoropyridinium triflate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.