Learn More
N-Fluorobenzenosulfonimida, TRC
Código de producto. 30404821
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404821 1 g
30393355 500 mg
30403741 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30404821 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5968331G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133745-75-2
Fórmula molecular C12H10FNO4S2
Peso molecular (g/mol) 315.34
Nombre IUPAC N-(bencenosulfonilo)-N-fluorobencenosulfonamida
SMILES FN(S(=O)(=O)c1ccccc1)S(=O)(=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fluorobenzenesulfonimide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10FNO4S2/c13-14(19(15,16)11-7-3-1-4-8-11)20(17,18)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.0035