Learn More
N-Fluorobencenosulfonimida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11986861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11986861 25 g Frasco de vidrio 25 g
10532661 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11986861 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 311900250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 133745-75-2 | C12H10FNO4S2 | 315.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133745-75-2
Fórmula molecular C12H10FNO4S2
Peso molecular (g/mol) 315.35
Clave InChI RLKHFSNWQCZBDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-fluorobenzenesulfonimide, nfsi, n-fluoro-n-phenylsulfonyl benzenesulfonamide, n-fluorodibenzenesulfonimide, n-fluorobenzensulfonimide, n-fluorobenzenesulphonimide, accufluor nfsi, n-fluorodi benzenesulfonyl amine, bis phenylsulfonyl fluoroamine, n-fluorobis phenylsulfonyl amine
PubChem CID 588007
Nombre IUPAC N-(bencenosulfonilo)-N-fluorobencenosulfonamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N(F)S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fluorobenzenesulfonimide
Punto de fusión 110.0°C to 115.0°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,4202
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.35
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino