Learn More
N-Fluorobencenosulfonimida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11308855 1 g 1 g
11318855 5 g 5 g
11328855 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11308855 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13955.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 133745-75-2 | C12H10FNO4S2 | 315.333 g/mol
N-Fluorobenzenesulfonimide fluorinates aromatics, enolates, azaenolates and carbanions in high yield. It is used for diastereoselective fluorination of Li enolates of chiral carboximides, for directed fluorination of ortho-lithiated aromatics and for a review of electrophilic N-F fluorinating agents. Asymmteric fluorinations is effected in the presence of a Pd-BINAP catalyst system at room temperature in an ionic liquid. It is a reagent employed in a palladium-catalyzed enantioselective fluorination of t-butoxycarbonyl lactones and lactams. It is also used in the electrophilic difluorination of dihalopyridines with butyl lithium and in the direct conversion of alcohols to dibenzenesulfonamides with triphenylphosphine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
N-Fluorobenzenesulfonimida de fluorados aromáticos, enolatos, azaenolatos y carbaniones en alto rendimiento. Se utiliza para la fluoración diastereoselectiva de los enolatos de litio de carboximidos quirales, para la fluoración dirigida de los aromáticos orto-litiados y para una revisión de los agentes fluorados N-F electrófilos. La fluoración asimtérica se efectúa en presencia de un sistema catalizador Pd-BINAP a temperatura ambiente en un líquido iónico. Es un reactivo empleado en una fluoración enantioselectiva catalizada por paladio de lactonas y lactamas t-butoxicarbonilo. También se utiliza en la difluoración electrofílica de dihalopiridinas con butilo litio y en la conversión directa de alcoholes en dibenzensulfonamidas con trifenilfosfina.
Solubilidad
Muy soluble en acetonitrilo, diclorometano o THF y menos soluble en tolueno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133745-75-2
Fórmula molecular C12H10FNO4S2
Peso molecular (g/mol) 315.333
Número MDL MFCD00144885
Clave InChI RLKHFSNWQCZBDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-fluorobenzenesulfonimide, nfsi, n-fluoro-n-phenylsulfonyl benzenesulfonamide, n-fluorodibenzenesulfonimide, n-fluorobenzensulfonimide, n-fluorobenzenesulphonimide, accufluor nfsi, n-fluorodi benzenesulfonyl amine, bis phenylsulfonyl fluoroamine, n-fluorobis phenylsulfonyl amine
PubChem CID 588007
Nombre IUPAC N-(bencenosulfonilo)-N-fluorobencenosulfonamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N(F)S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fluorobenzenesulfonimide
Punto de fusión 114°C to 118°C
Cantidad 1 g
Beilstein 5348902
Información de solubilidad Very soluble in acetonitrile,dichloromethane or THF and less soluble in toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.34
Porcentaje de pureza 97%