Learn More
N-Feruloilo Serotonina, TRC
Código de producto. 30398344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30398344 250 mg
30392390 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30398344 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF309000250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68573-23-9
Fórmula molecular C20H20N2O4
Peso molecular (g/mol) 352.38
Sinónimo N-[2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenamide, N-Feruloylserotonin, NSC 369502
Nombre IUPAC (E)-N-(2-(5-hidroxi-1H-indol-3-il)etil)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)acrilamida
SMILES OC1=CC=C(NC=C2CCNC(/C=C/C3=CC(OC)=C(O)C=C3)=O)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Feruloyl Serotonin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H20N2O4/c1-26-19-10-13(2-6-18(19)24)3-7-20(25)21-9-8-14-12-22-17-5-4-15(23)11-16(14)17/h2-7,10-12,22-24H,8-9H2,1H3,(H,21,25)/b7-3+
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.14
Porcentaje de pureza >95%