Learn More
N-etilurea, TRC
Código de producto. 30371043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371043 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30371043 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8182505G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethylurea
CAS 625-52-5
Fórmula molecular C3H8N2O
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Ethylurea, Ethylurea, NSC 53556
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8N2O/c1-2-5-3(4)6/h2H2,1H3,(H3,4,5,6)
SMILES NC(NCC)=O
Nombre IUPAC etilurea
Peso molecular (g/mol) 88.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0637