Learn More
N-Etiltoluenosulfonamida (mezcla O y p), TRC
Código de producto. 30383934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383934 25 mg
30377591 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30383934 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92705025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76902-32-4
Fórmula molecular C9H13NO2S
Peso molecular (g/mol) 199.27
Sinónimo N-Ethyl-2-methylbenzenesulfonamide mixture with N-Ethyl-4-methylbenzenesulfonamide, Sibercizer C6
SMILES CCNS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1.CCNS(=O)(=O)c2ccccc2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethyltoluenesulfonamide(o and p mixture)
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C9H13NO2S/c1-3-10-13(11,12)9-6-4-8(2)5-7-9;1-3-10-13(11,12)9-7-5-4-6-8(9)2/h2*4-7,10H,3H2,1-2H3