Learn More
N-Etilsuccinimida, TRC
Código de producto. 30370226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30370226 10 g
30379263 1 g
30369666 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30370226 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92596010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2314-78-5
Fórmula molecular C6H9NO2
Peso molecular (g/mol) 127.14
Sinónimo N-Ethylsuccinimide, 1-Ethyl-2,5-pyrrolidinedione, NSC 38693
Nombre IUPAC 1-etilpirrolidina-2,5-diona
SMILES CCN1C(=O)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethylsuccinimide
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h2-4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.0633