Learn More
N-etilsuccinimida-d5, TRC
Código de producto. 30374264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30374264 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30374264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92596225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethylsuccinimide-d5
CAS 1370698-98-8
Fórmula molecular C6H4D5NO2
Cantidad 25 mg
Sinónimo 1-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)-2,5-pyrrolidinedione, NSC 38693-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C(=O)CCC1=O
Nombre IUPAC 1-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)pirrolidina-2,5-diona
Peso molecular (g/mol) 132.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0947
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.