Learn More
N-etilsuccinimida-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethylsuccinimide-d5 |
| CAS | 1370698-98-8 |
| Fórmula molecular | C6H4D5NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)-2,5-pyrrolidinedione, NSC 38693-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C(=O)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | 1-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)pirrolidina-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 132.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.0947 |