Learn More
N-Etilpropilamina, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377088 5 g 5 g
11387088 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377088 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014846.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20193-20-8 | C5H13N | 87.166 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20193-20-8
Fórmula molecular C5H13N
Peso molecular (g/mol) 87.166
Número MDL MFCD00015198
Clave InChI XCVNDBIXFPGMIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-ethylpropylamine, 1-propanamine, n-ethyl, ethyl propyl amine, propylamine, n-ethyl, ethylpropylamine, n-ethyl-n-propylamine, ethyl-propyl-amine, n-propylethylamine, n-ethylpropanamine, ethyl-n-propylamine
PubChem CID 88398
Nombre IUPAC N-etilpropan-1-amina
SMILES CCCNCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethylpropylamine
Densidad 0.748 g/mL
Punto de ebullición 80°C to 85°C
Temperatura de inflamación 4.4°C (40°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN2733
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.16
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Líquido