Learn More
N-etilpiperazina, TRC
Código de producto. 30386186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30386186 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30386186 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE925495100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethylpiperazine
CAS 5308-25-8
Fórmula molecular C6 H14 N2
Cantidad 100 g
Sinónimo Piperazine, 1-ethyl-, 1-Ethylpiperazine, N-Ethylpiperazine, NSC 60707
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2/c1-2-8-5-3-7-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3
SMILES CCN1CCNCC1
Nombre IUPAC 1-etilpiperazina
Peso molecular (g/mol) 114.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.1157