Learn More
N-etilpiperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethylpiperazine |
| CAS | 5308-25-8 |
| Fórmula molecular | C6 H14 N2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Piperazine, 1-ethyl-, 1-Ethylpiperazine, N-Ethylpiperazine, NSC 60707 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N2/c1-2-8-5-3-7-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | CCN1CCNCC1 |
| Nombre IUPAC | 1-etilpiperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 114.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.1157 |