Learn More
N-etilpiperazina, Mikromol™
Código de producto. 17934196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17934196 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17934196 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0395.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-etilpiperazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethylpiperazine
CAS 5308-25-8
Nombres de analitos o componentes N-Ethylpiperazine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H14 N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Piperazine, 1-ethyl-, 1-Ethylpiperazine, N-Ethylpiperazine, NSC 60707
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2/c1-2-8-5-3-7-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3
SMILES CCN1CCNCC1
Nombre IUPAC 1-etilpiperazina
Peso molecular (g/mol) 114.19
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 114,1157 g/mol