Learn More
Sal de N-etilpiperazina-d5 bis(ácido trifluoroacético), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethylpiperazine-d5 Bis(trifluoroacetic Acid) Salt |
| CAS | 1246817-22-0 |
| Fórmula molecular | C10H11D5F6N2O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Ethyl-piperazine-d5 Bis(trifluoroacetic Acid) Salt, 1-Ethylpiperazine-d5 Bis(trifluoroacetic Acid) Salt |
| SMILES | [2H]C([2H])(C([2H])([2H])[2H])N1CCNCC1.OC(C(F)(F)F)=O.OC(C(F)(F)F)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 347.28 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?