Learn More
Sal de N-etilpiperazina-d5 bis(ácido trifluoroacético), TRC
Código de producto. 30385786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30385786 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30385786 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE925497100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethylpiperazine-d5 Bis(trifluoroacetic Acid) Salt
CAS 1246817-22-0
Fórmula molecular C10H11D5F6N2O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1-Ethyl-piperazine-d5 Bis(trifluoroacetic Acid) Salt, 1-Ethylpiperazine-d5 Bis(trifluoroacetic Acid) Salt
SMILES [2H]C([2H])(C([2H])([2H])[2H])N1CCNCC1.OC(C(F)(F)F)=O.OC(C(F)(F)F)=O
Peso molecular (g/mol) 347.28
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.