Learn More
N-Etilftalimida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428636 5 g 5 g
11438636 25 g 25 g
11448636 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16014.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5022-29-7 | Molecular Formula: C10H9NO2 | Molecular Weight: 175.187 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5022-29-7
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.187
Número MDL MFCD00014583
Clave InChI JZDSOQSUCWVBMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-ethylphthalimide, 2-ethylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-ethyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethyl, 2-ethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-ethyl, 2-ethylbenzo c azoline-1,3-dione, acmc-1az90, 1h-isoindole-1, n-ethyl
PubChem CID 21120
Nombre IUPAC 2-etilisoindol-1,3-diona
SMILES CCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethylphthalimide
Punto de fusión 74°C to 78°C
Cantidad 5 g
Beilstein 132094
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 98%