Learn More
N-Etilnicotinamida, TRC
Código de producto. 30135019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135019 25 g 25 g
30133891 2.5 g 2.50 g
17952245 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135019 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92583525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4314-66-3
Fórmula molecular C8 H10 N2 O
Peso molecular (g/mol) 150.18
Sinónimo N-Ethylnicotinamide, N-Ethyl-3-pyridinecarboxamide, N-Monoethylnicotinamide, NSC 62008, Nicotinic acid monoethylamide
Nombre IUPAC N-etilpiridina-3-carboxamida
SMILES CCNC(=O)c1cccnc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethylnicotinamide
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O/c1-2-10-8(11)7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0793
Porcentaje de pureza >95%