Learn More
N-Etilmetilamina, TRC
Código de producto. 30135789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135789 5 g 5 g
30136985 50 g 50 g
30010098 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135789 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9248505G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-78-2
Fórmula molecular C3 H9 N
Peso molecular (g/mol) 59.11
Sinónimo Ethanamine, N-methyl- (9CI, ACI), Ethylamine, N-methyl- (7CI, 8CI), N-Methylethanamine (ACI), Ethylmethylamine, Methylaminoethane, Methylethylamine, N-Ethyl-N-methylamine, N-Ethylmethylamine, N-Methyl-N-ethylamine, N-Methylethylamine, NMEA
Nombre IUPAC N-metiletanamina
SMILES CCNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethylmethylamine
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9N/c1-3-4-2/h4H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.0735