Learn More
N-Etilmetilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10115570 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10115570 5 g Frasco de vidrio 5 g
10229513 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10115570 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 314680050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 624-78-2 | C3H9N | 59.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-78-2
Fórmula molecular C3H9N
Peso molecular (g/mol) 59.11
Número MDL MFCD00009030
Clave InChI LIWAQLJGPBVORC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-ethylmethylamine, methylethylamine, ethanamine, n-methyl, n-methylethylamine, ethyl methyl amine, ethylmethylamine, nmea, n-methyl-n-ethylamine, ethylamine, n-methyl, ethyl-methyl-amine
PubChem CID 12219
Nombre IUPAC N-metiletanamina
SMILES CCNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethylmethylamine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.6800g/mL
Punto de ebullición 33.0°C to 34.0°C
Temperatura de inflamación <−34°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5NHCH3
Índice de refracción 1.3730 to 1.3770
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.68
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido