Learn More
N-Ethylmaleimide, MedChemExpress
Descripción
N-Ethylmaleimide (NEM) derives from maleic acid, it can alkylates free sulfhydryl. N-Ethylmaleimide is an irreversible cysteine protease inhibitor. N-ethylmaleimide specific inhibits phosphate transport in mitochondria. N-Ethylmaleimide inhibits prolyl endopeptidase with an IC50 value of 6.3 μM. N-Ethylmaleimide can be used to modify cysteine residues in proteins and peptides.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethylmaleimide |
| CAS | 128-53-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C6H7NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | NEM |
| Información de solubilidad | H2O : 50 mg/mL (399.58 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (399.58 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 12.5 mg/mL (99.90 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C=C1)N(CC)C1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 125.13 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?