Learn More
N-Etilmaleimida, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11340014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11340014 50 g 50 g
11330014 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11340014 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00355.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 128-53-0 | C6H7NO2 | 125.127 g/mol
Cysteine alkylating agent N-Ethylmaleimide is a protein thiol modifier which inhibits apoptotic DNA fragmentation. It is a sulfhydryl reagent and finds application in experimental biochemical studies as well as in enzymology. It is involved in the modification of cysteine residues in proteins and peptides. It acts as a Michael acceptor and reacts with nucelophiles like thiols. It is employed in the inhibition of Mg2+-dependent internucleosomal DNA fragmentation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El agente alquilante de cisteína N-etilmaleimida es un modificador de tiol proteico que inhibe la fragmentación del ADN apoptótico. Es un reactivo sulfhidrilo y se aplica en estudios bioquímicos experimentales, así como en enzimología. Participa en la modificación de residuos de cisteína en proteínas y péptidos. Actúa como aceptor de Michael y reacciona con nucleófilos como los tioles. Se emplea en la inhibición de la fragmentación internucleosómica del ADN dependiente de MG2+.
Solubilidad
Soluble en etanol, agua, cloroformo, metanol y tolueno.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128-53-0
Fórmula molecular C6H7NO2
Peso molecular (g/mol) 125.127
Número MDL MFCD00005509
Clave InChI HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-ethylmaleimide, ethylmaleimide, 1-ethyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-ethyl, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl, maleic acid n-ethylimide, nem, usaf b-121, unii-o3c74acm9v, maleic acid-n-ethylimide
PubChem CID 4362
ChEBI CHEBI:44485
Nombre IUPAC 1-etilpirrol-2,5-diona
SMILES CCN1C(=O)C=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethylmaleimide
Punto de fusión 43°C to 46°C
Punto de ebullición 209°C to 211°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Olor Pungent
Cantidad 50 g
Número UN UN2928
Beilstein 112448
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,3822
Información de solubilidad Soluble in ethanol,water,chloroform,methanol and toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.13
Porcentaje de pureza ≥98%