Learn More
N-etilisopropilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethylisopropylamine |
| CAS | 19961-27-4 |
| Fórmula molecular | C5H13N |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N-Ethyl-2-propanamine, 1-Methyldiethylamine, (Ethyl)(1-methylethyl)amine, 2-(Ethylamino)propane, Ethylisopropylamine, Isopropylethylamine, N-Ethyl-2-propanamine, N-Ethyl-N-isopropylamine, NSC 165659 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13N/c1-4-6-5(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCNC(C)C |
| Nombre IUPAC | N-etilpropan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 87.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 87.1048 |