Learn More
N-Etilisopropilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11356786 5 g 5 g
11346786 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11356786 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04089.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19961-27-4 | C5H13N | 87.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19961-27-4
Fórmula molecular C5H13N
Peso molecular (g/mol) 87.17
Número MDL MFCD00015105
Clave InChI RIVIDPPYRINTTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-ethylisopropylamine, ethylisopropylamine, 2-propanamine, n-ethyl, ethyl propan-2-yl amine, diethylamine, 1-methyl, isopropylamine, n-ethyl, n-ethyl-2-propanamine, n-ethyl-n-isopropylamine, isopropylethylamine, ethyl isopropylamine
PubChem CID 88318
SMILES CCNC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethylisopropylamine
Densidad 0.72
Punto de ebullición 71°C to 73°C
Temperatura de inflamación 16°C (60°F)
Índice de refracción 1.392
Cantidad 5 g
Número UN UN2733
Beilstein 505952
Nombre IUPAC ethyl(propan-2-yl)amine
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.17
Porcentaje de pureza 98%