Learn More
Sulfato de N-etilguanidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439227 25 g 25 g
11429227 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11439227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21315.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 3482-86-8 | [CH3CH2NHC(=NH)NH2]2·H2SO4
1-Ethylguanidine sulfate may be used in chemical synthesis and thermal analysis studies. 1-Ethylguanidine sulfate is used as a reactant in the sunthesis of 3-Ethyl-6-methyl-isocytosines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de 1-etilguanidina puede usarse en estudios de síntesis química y análisis térmico. El sulfato de 1-etilguanidina se utiliza como reactante en la síntesis de 3-etil-6-metil-isocitoquinas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, el agua y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3482-86-8
Fórmula molecular [CH3CH2NHC(=NH)NH2]2·H2SO4
Número MDL MFCD00013130
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethylguanidine sulfate
Punto de fusión ∼245°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.33
Porcentaje de pureza 98%