Learn More
N-etilglicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethylglycine |
| CAS | 627-01-0 |
| Fórmula molecular | C4H9NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | NSC 244825 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO2/c1-2-5-3-4(6)7/h5H,2-3H2,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | CCNCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(etilamino)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 103.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 103.0633 |