Learn More
N-etiletilendiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethylethylenediamine |
| CAS | 110-72-5 |
| Fórmula molecular | C4H12N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-Ethyl-1,2-ethanediamine, N-Ethyl-1,2-diaminoethane, N-(2-Aminoethyl)ethylamine, 2-(Ethylamino)ethylamine, 2-(Ethylamino)ethanamine, 1-Ethylethylenediamine, N1-Ethyl-1,2-ethanediamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H12N2/c1-2-6-4-3-5/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCNCCN |
| Nombre IUPAC | N'-etiletano-1,2-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 88.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.1 |