Learn More
N-Etiletilendiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
N-Ethylethylenediamine is a chelating agent used in mutagenesis research studies. It undergoes condensation with 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde. It also forms organometallic ruthenium(II) complexes that inhibit the growth in human ovarian cancer cell lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La N-etiletilendiamina es un agente quelante utilizado en estudios de investigación sobre la mutagénesis. Sufre condensación con el 2-hidroxi-3-metoxibenzaldehído. También forma complejos de rutenio(II) organometálicos que inhiben el crecimiento de las líneas celulares del cáncer de ovario en humanos.
Notas
Sensible al aire. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethylethylenediamine |
| Densidad | 0.837 |
| Punto de ebullición | 128°C to 130°C |
| Temperatura de inflamación | 34°C (93°F) |
| Índice de refracción | 1.44 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2733 |
| Beilstein | 1098272 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.15 |
| Mostrar más |