Learn More
N-Etiletilendiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435607 5 g 5 g
11445607 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23577.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-72-5 | C4H12N2 | 88.154 g/mol
N-Ethylethylenediamine is a chelating agent used in mutagenesis research studies. It undergoes condensation with 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde. It also forms organometallic ruthenium(II) complexes that inhibit the growth in human ovarian cancer cell lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-etiletilendiamina es un agente quelante utilizado en estudios de investigación sobre la mutagénesis. Sufre condensación con el 2-hidroxi-3-metoxibenzaldehído. También forma complejos de rutenio(II) organometálicos que inhiben el crecimiento de las líneas celulares del cáncer de ovario en humanos.
Notas
Sensible al aire. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-72-5
Fórmula molecular C4H12N2
Peso molecular (g/mol) 88.154
Número MDL MFCD00008166
Clave InChI SCZVXVGZMZRGRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-ethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-ethyl, 2-aminoethyl ethyl amine, 2-ethylaminoethylamine, ethylenediamine, n-ethyl, ethylaminoethylamine, unii-941mvd708n, 1,2-ethanediamine, n1-ethyl, n-ethyl ethylenediamine
PubChem CID 66071
Nombre IUPAC N'-etiletano-1,2-diamina
SMILES CCNCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethylethylenediamine
Densidad 0.837
Punto de ebullición 128°C to 130°C
Temperatura de inflamación 34°C (93°F)
Índice de refracción 1.44
Cantidad 5 g
Número UN UN2733
Beilstein 1098272
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 98%