Learn More
N-Etildiciclohexilamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10490921 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10490921 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10490921 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 314730050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethyldicyclohexylamine
Nombre de nota 96%
CAS 7175-49-7
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9000g/mL
Punto de ebullición 114°C to 115°C (3.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H27N
Fórmula lineal (C6H11)2NC2H5
Índice de refracción 1.4840 to 1.487
Número MDL MFCD00003846
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.9
Sinónimo n-ethyldicyclohexylamine, ethyldicyclohexylamine, cyclohexanamine, n-cyclohexyl-n-ethyl, dicyclohexylethylamine, dicyclohexylamine, n-ethyl, n-cyclohexyl-n-ethylcyclohexylamine, ethyl-dicyclohexylamine, acmc-20ak4s, n,n-dicyclohexylethylamine
Clave InChI XRKQMIFKHDXFNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(C1CCCCC1)C2CCCCC2
Nombre IUPAC N-ciclohexil-N-etilciclohexanamina
Peso molecular (g/mol) 209.38
PubChem CID 23563
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.38
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido