Learn More
N-Etildeoxinojirimicina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30385422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385422 5 mg
30372399 25 mg
30375190 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385422 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9150005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 210241-65-9
Fórmula molecular C8 H17 N O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 227.69
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S)-1-etil-2-(hidroximetil)piperidina-3,4,5-triol; Cloruro
SMILES Cl.CCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethyldeoxynojirimycin, Hydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H17NO4.ClH/c1-2-9-3-6(11)8(13)7(12)5(9)4-10;/h5-8,10-13H,2-4H2,1H3;1H/t5-,6+,7-,8-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.0924