Learn More
N-Etilciclohexilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11319055
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Unit Size:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11319055 100 mL 100 ml
11309055 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11319055 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L14221.AE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5459-93-8 | C8H17N | 127.231 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5459-93-8
Fórmula molecular C8H17N
Peso molecular (g/mol) 127.231
Número MDL MFCD00003834
Clave InChI AGVKXDPPPSLISR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-ethylcyclohexylamine, cyclohexanamine, n-ethyl, n-cyclohexylethylamine, vulkacit hx, accelerator hx, cyclohexylamine, n-ethyl, ethylamino cyclohexane, cyclohexyl ethyl amine, n-ethyl cyclohexyl amine, unii-yjk13p0h3e
PubChem CID 21609
Nombre IUPAC N-etilciclohexanamina
SMILES CCNC1CCCCC1
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Ethylcyclohexylamine
Densidad 0.85
Punto de ebullición 163°C to 166°C
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.452
Cantidad 100 mL
Número UN UN2734
Beilstein 2070280
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.23
Porcentaje de pureza 97%