Learn More
N-Etilciclohexilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11309055 25 mL 25 ml
11319055 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11309055 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14221.AC
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5459-93-8 | C8H17N | 127.231 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5459-93-8
Fórmula molecular C8H17N
Peso molecular (g/mol) 127.231
Número MDL MFCD00003834
Clave InChI AGVKXDPPPSLISR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-ethylcyclohexylamine, cyclohexanamine, n-ethyl, n-cyclohexylethylamine, vulkacit hx, accelerator hx, cyclohexylamine, n-ethyl, ethylamino cyclohexane, cyclohexyl ethyl amine, n-ethyl cyclohexyl amine, unii-yjk13p0h3e
PubChem CID 21609
Nombre IUPAC N-etilciclohexanamina
SMILES CCNC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethylcyclohexylamine
Densidad 0.85
Punto de ebullición 163°C to 166°C
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.452
Cantidad 25 mL
Número UN UN2734
Beilstein 2070280
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.23
Porcentaje de pureza 97%