Learn More
Éster de fenil del Ácido N-Etilcarbámico 3-[(1S)-1-(Dimetilamino)etil]fenilo, TRC
Código de producto. 30388012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388012 500 mg
30386510 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30388012 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE900885500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1070660-34-2
Fórmula molecular C13 H20 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 236.31
Sinónimo Carbamic acid, N-ethyl-, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Ethyl Carbamate, N-Ethylcarbamic Acid 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Ester
Nombre IUPAC [3-[(1S)-1-(dimetilamino)etil]fenilo] N-etilcarbamato
SMILES CCNC(=O)Oc1cccc(c1)[C@H](C)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethylcarbamic Acid 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Ester
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O2/c1-5-14-13(16)17-12-8-6-7-11(9-12)10(2)15(3)4/h6-10H,5H2,1-4H3,(H,14,16)/t10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.1525