Learn More
N-Etilbutilamina, TRC
Código de producto. 30379988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379988 1 g
30373105 10 g
30371053 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30379988 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE6784051G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13360-63-9
Fórmula molecular C6H15N
Peso molecular (g/mol) 101.19
Sinónimo Butylethylamine, Ethylbutylamine, N-Butyl-N-ethylamine, N-Butylethylamine, N-Ethyl,N-(n-butyl)amine, N-Ethyl-1-butanamine, N-Ethyl-N-butylamine, N-Ethylbutanamine, N-Ethylbutylamine
Nombre IUPAC N-etilbutan-1-amina
SMILES CCCCNCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethylbutylamine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15N/c1-3-5-6-7-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.1204