Learn More
N-etilbencilamina, TRC
Código de producto. 30379165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30379165 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30379165 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8999651ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzylethanamine (Benzylethylamine)
CAS 14321-27-8
Fórmula molecular C9 H13 N
Cantidad 1 mL
Sinónimo N-Benzylethanamine, Etilefrine Hydrochloride Imp. F (EP), Benzylethylamine, Benzenemethanamine, N-ethyl-, Benzylamine, N-ethyl- (6CI,7CI,8CI), N-Ethylbenzenemethanamine, Ethyl(phenylmethyl)amine, Ethylbenzylamine, N-(Phenylmethyl)ethylamine, N-Benzyl-N-ethylamine, N-Benzylethylamine, N-Ethyl-N-benzylamine, N-Ethylbenzylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N/c1-2-10-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2,8H2,1H3
SMILES CCNCc1ccccc1
Nombre IUPAC N-benciletanamina
Peso molecular (g/mol) 135.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.1048