Learn More
N-Etilbencilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15139273 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15139273 500 g Frasco de vidrio 500 g
10544721 25 g Frasco de vidrio 25 g
10061841 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15139273 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 343715000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14321-27-8 | C9H13N | 135.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14321-27-8
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Número MDL MFCD00009031
Clave InChI HVAAHUDGWQAAOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-ethylbenzylamine, benzenemethanamine, n-ethyl, ethylbenzylamine, n-benzylethylamine, benzyl ethyl amine, benzylamine, n-ethyl, benzylethylamine, unii-mm8324ke8v, n-benzyl-n-ethylamine, benzyl-ethyl-amine
PubChem CID 84352
Nombre IUPAC N-benciletanamina
SMILES CCNCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethylbenzylamine
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9000g/mL
Punto de ebullición 191.0°C to 194.0°C
Temperatura de inflamación 66°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2NHC2H5
Índice de refracción 1.5100 to 1.5130
Cantidad 500 g
Beilstein 12,102
Gravedad específica 0.9
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Ethylbenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.