Learn More
N-Etilbencilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397525 100 mL 100 ml
11387525 25 mL 25 ml
11307535 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397525 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05651.AE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 14321-27-8 | C9H13N | 135.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14321-27-8
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Número MDL MFCD00009031
Clave InChI HVAAHUDGWQAAOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-ethylbenzylamine, benzenemethanamine, n-ethyl, ethylbenzylamine, n-benzylethylamine, benzyl ethyl amine, benzylamine, n-ethyl, benzylethylamine, unii-mm8324ke8v, n-benzyl-n-ethylamine, benzyl-ethyl-amine
PubChem CID 84352
Nombre IUPAC N-benciletanamina
SMILES CCNCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethylbenzylamine
Densidad 0.91
Punto de ebullición 191°C to 194°C
Temperatura de inflamación 66°C (150°F)
Índice de refracción 1.511
Cantidad 100 mL
Número UN UN2735
Beilstein 386023
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza 97%