Learn More
N-Etilanilina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10327130 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10327130 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10081080 500 g Frasco de vidrio 500 g
10306990 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10327130 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 118041000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 103-69-5 | C8H11N | 121.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-69-5
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Número MDL MFCD00009025
Clave InChI OJGMBLNIHDZDGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylaniline, n-ethyl aniline, benzenamine, n-ethyl, anilinoethane, n-ethylbenzenamine, ethylphenylamine, n-ethyl-n-phenylamine, aniline, n-ethyl, n-ethylaminobenzene, aethylanilin
PubChem CID 7670
ChEBI CHEBI:34870
Nombre IUPAC N-etilanilina
SMILES CCNC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethylaniline
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -63°C
Color Marrón a Amarillo
Densidad 0.9630g/mL
Punto de ebullición 205°C
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5NHC2H5
Índice de refracción 1.5530 to 1.555
Cantidad 100 g
Beilstein 12, 159
Índice Merck 15, 3819
Gravedad específica 0.963
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and many other organic,solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Ethylaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.