Learn More
N-etilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11458750
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Unit Size:
100 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
11458750 100 mL 100 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11458750 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15060.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
La N-etilanilina (NEA) puede usarse como estándar interno en el análisis de GC de la extracción de nicotina de chicles de nicotina. Puede usarse en la síntesis de las siguientes películas de 2-(N-etilfenilamino)-1,4-benzoquinona, ácido 2-(arilaminometil)fenilborónico, poli(metacrilato de metilo) (PMMA) que contienen NEA y poli(N-etilanilina ) (PNEA).
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-etilanilina (NEA) puede usarse como estándar interno en el análisis de GC de la extracción de nicotina de chicles de nicotina.Puede usarse en la síntesis de las siguientes películas. 2-(N-etilfenilamino)-1,4-benzoquinona, ácido 2-(arilaminometil)fenilborónico, poli(metacrilato de metilo) (PMMA) que contienen NEA y poli(N-etilanilina) (PNEA).
Solubilidad
Soluble en agua (50 g/l).
Notas
Sensible al aire y a la luz, almacenar en la oscuridad y lejos del aire.Se debe almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado.Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Ethylaniline
CAS 103-69-5
Punto de fusión -64°C
Densidad 0.961
Punto de ebullición 204°C to 205°C
Temperatura de inflamación 85°C
Olor Odorless
Fórmula molecular C8H11N
Índice de refracción 1.554
Número MDL MFCD00009025
Cantidad 100 mL
Número UN UN2272
Beilstein 507468
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,3764
Sinónimo ethylaniline, n-ethyl aniline, benzenamine, n-ethyl, anilinoethane, n-ethylbenzenamine
Información de solubilidad Soluble aq. soln. (50 g/L).
Clave InChI OJGMBLNIHDZDGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCNC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC N-etilanilina
Peso molecular (g/mol) 121.18
PubChem CID 7670
ChEBI CHEBI:34870
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 97%